Key Documents
1.05559
Supelco
Feuilles d'aluminium CCM/TLC, Gel de silice 60 RP-18 F₂₅₄
pkg of 20 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonyme(s) :
TLC RP-18 Silica gel 60 aluminum sheets
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
aluminum support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 20 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
20 plaques en aluminium de 20 × 20 cm
Les plaques modifiées pour la phase inverse (RP) ont un double avantage : elles constituent une méthode d'HPLC pilote et permettent de choisir différents systèmes de solvants pour les séparations spéciales. Nos couches de silice modifiées pour la phase inverse permettent de relever de nombreux défis de séparation que la silice non modifiée est incapable de surmonter. Ces couches utilisent des systèmes de solvants aqueux pour séparer les substances extrêmement non polaires et analyser certaines substances polaires qui peuvent être compatibles avec une chromatographie de paires d'ions. De plus, les couches de silice modifiées pour la phase inverse sont moins dépendantes de l'humidité ambiante. À la différence de la silice non modifiée, les plaques en phase inverse ne présentent aucune activité catalytique. Cela en fait un outil particulièrement intéressant pour les substances instables sensibles à la dégradation oxydative.
Application
Il s'agit de plaques de chromatographie sur couche mince (TLC) en aluminium avec gel de silice modifié pour la phase inverse RP-18 recouvert de l'indicateur fluorescent F254. Les plaques de TLC à gel de silice modifié RP-18 sont fournies en packs de 20 unités de 20 × 20 cm pour la réalisation de chromatographies sur couche mince.
Liaison
Remplace : 5559-7 ; 5559.
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 160 à 200 µm
Tolérance sur l'épaisseur de couche par plaque : ≤ 30 µm
Tests chromatographiques :
A) Analyse du cholestérol
Valeurs hRf
- cholestérol, analyse du cholestérol :
32 à 39
B) Analyse des stéroïdes
- méthyltestostérone, analyse des stéroïdes : 14 à 22
- 11-désoxycortisol (substance S de Reichstein), analyse des stéroïdes : 26 à 36
- hydrocortisone, analyse des stéroïdes : 36 à 46
Valeur type déterminée sur une plaque activée (120 °C, 15 min.)
Éluant a) : acétone/eau (95/5 v/v)
Éluant b) : acétone/eau (60/40 v/v)
Articles
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
Afficher tout