Key Documents
1.04440
Supelco
Kaolin
powder
Synonyme(s) :
Kaolin
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
11111803
Numéro de classement CE :
310-194-1
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Impuretés
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
Perte
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Densité
2.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
470 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clé InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: KX0006-1
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 2.0 %
Appearance of substance (colour): passes test
Appearance of substance (description): passes test
Carbonate: passes test
Iron: passes test
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (600 °C): ≤ 15.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable