Key Documents
1.03672
SAFC
Cholesterol from wool fat
extra pure, powdered
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Cholesterol from wool fat
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-353-2
Niveau de qualité
Forme
powder
Point d'ébullition
200 °C (Decomposition)
Pf
141 °C
Solubilité
insoluble >0.001 g/L
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable