Key Documents
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
Synonyme(s) :
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
230-022-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
349 °C
Puissance
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
128-132 °C
Température de transition
flash point 203 °C
Densité
1.60 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
397.4 °F
Point d'éclair (°C)
203 °C