Key Documents
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
215-607-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
Perte
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
197 °C
Densité
2.7 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
Clé InChI
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1