Key Documents
09-038-I
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SOX17
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-17
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sox17(20671)
Description générale
Le facteur de transcription SOX-17 (UniProt : Q61473 ; aussi appelé SOX-17) est codé par le gène Sox-17 (identifiant du gène : 20671) chez les espèces murines. La protéine Sox17 est un membre de la famille des facteurs de transcription SOX ("SRY-related HMG-box") impliquée dans la régulation du développement embryonnaire et dans la détermination du devenir des cellules. Elle se lie aux séquences 5′-AACAAT-3 ou 5′-AACAAAG-3′ et module la régulation transcriptionnelle via WNT3A. Il a été signalé que Sox17 agit en amont du système Notch et en aval du système Wnt canonique, et sert de lien entre les systèmes de signalisation Wnt et Notch. Elle intervient dans la régulation de la formation des cellules qui évoluent en tissus endodermiques, comme les cellules pancréatiques et hépatiques. La protéine SOX17 est le principal régulateur du devenir des cellules germinales primordiales humaines (CGPh) et est considérée comme l'un des marqueurs les plus précoces. Il a également été montré que c'est le facteur de transcription de la régulation des cellules progénitrices des oligodendrocytes, du maintien des cellules souches hématopoïétiques fœtales, et de la médiation de la formation des cellules musculaires cardiaques. La protéine SOX17 est exprimée sélectivement dans les cellules endothéliales artérielles aux premiers stades du développement embryonnaire, et conserve la même distribution après la naissance et chez l'adulte. L'inactivation de SOX17 dans les cellules endothéliales d'embryon de souris génère un manque de différenciation artérielle et de remodelage vasculaire, provoquant la mort de l'embryon in utero. (réf. : Corada, M., et al. (2013). Nat. Communications 4, 2609; Niakan, KK et al. (2010). Gene Dev. 24(3): 312-326).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal permet de détecter la protéine Sox17 chez l'homme, la souris et le rat. Il cible un épitope de 17 acides aminés de la région N-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 17 acides aminés de la région N-terminale de la protéine Sox17 murine.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans 10 µg de lysat de tissu de moelle épinière humaine.
Analyse par immunofluorescence : Une dilution au 1/150-300e d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans des tissus de testicule humain et de côlon de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50-250e d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans des tissus de prostate humaine, d'estomac de souris et d'utérus de rat.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans 10 µg de lysat de tissu de moelle épinière humaine.
Analyse par immunofluorescence : Une dilution au 1/150-300e d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans des tissus de testicule humain et de côlon de rat.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/50-250e d'un lot représentatif a permis de détecter SOX17 dans des tissus de prostate humaine, d'estomac de souris et d'utérus de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-SOX17, réf. 09-038-I, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le facteur de transcription SOX-17 et qui a été testé en immunohistochimie (paraffine), immunofluorescence et western blotting.
L'anticorps anti-SOX17, réf. 09-038-I-25UG, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le facteur de transcription SOX-17 et qui a été testé en western blotting, immunofluorescence et immunohistochimie (paraffine).
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des cellules souches humaines H9.
Analyse par western blotting : Une concentration de 2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter SOX17 dans 10 µg de lysat de cellules souches humaines H9.
Description de la cible
~40 kDa (poids observé) ; 44,65 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Liaison
Remplace : 09-038
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lu Wang et al.
OncoTargets and therapy, 14, 3383-3394 (2021-06-04)
SRY-box containing gene 17 (SOX17) was reported to be a candidate tumor suppressor gene in multiple tumors. Little is known about its role in clear-cell renal cell carcinoma (ccRCC). This study aims to identify the epigenetic regulation and tumor-suppressive function
Edina Pandur et al.
International journal of molecular sciences, 24(9) (2023-05-13)
Fractalkine (CX3CL1/FKN) is a unique chemokine belonging to the CX3C chemokine subclass. FKN exists in two forms: a membrane-bound form expressed by both endometrium cells and trophoblasts thought to be implicated in maternal-fetal interaction and a soluble form expressed by