07-748-AF488
Anti-monomethyl Histone H4 (Lys20) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
H4K20me1, Histone H4, Lys20 monomethylated, H4 histone family member, Lys20 monomethylated
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys20 )
Informations sur le gène
human ... HIST2H4B(554313)
Description générale
Spécificité
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-748) is shown to be suitable also for Immunocytochemistry, Multiplex assay, and Western blotting applications.
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H4 Lys20 monomethylation in A431 cells.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable