Key Documents
07-146
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H2A (acidic patch) Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H2A histone family, member Q, histone 2, H2ac, histone IIa, histone cluster 2, H2ac
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
yeast, chicken, human, rat, Saccharomyces cerevisiae, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
L'histone H2A est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine dans les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H2A détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
Spécificité
Recognizes Histone H2A, Mr 14 kDa.
Une réactivité croisée est attendue avec une large gamme d'espèces.
Immunogène
KLH-conjugated, synthetic peptide corresponding to amino acids 88-97 (IRNDEELNKL-C) of human Histone H2A.
Application
&&
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
1:1000-1:5000 dilutions of this lot detected Histone H2A (acidic patch) in acid extracts from HeLa cell lysate.
Description de la cible
14 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Rabbit antiserum polyclonal IgG in buffer containing 0.05% sodium azide. Solution congelée.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
For maximum recovery of product, centrifuge the vial after thawing and prior to removing the cap. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Regulation of the activation of the Fanconi anemia pathway by the p21 cyclin-dependent kinase inhibitor.
Rego MA, Harney JA, Mauro M, Shen M, Howlett NG
Oncogene null
The histone H2A variant macroH2A1 does not localize to the centrosome.
Friedman, N; Barzily-Rokni, M; Isaac, S; Eden, A
Testing null
Michael Papetti et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 301(3), G508-G518 (2011-07-09)
Altered profiles of gene expression reflect the reprogramming of intestinal epithelial cells during their maturation along the crypt-luminal axis. To focus on genes important in this process, and how they in turn are regulated, we identified 14 transcripts commonly downregulated
MIG-32 and SPAT-3A are PRC1 homologs that control neuronal migration in Caenorhabditis elegans.
Karakuzu, O; Wang, DP; Cameron, S
Development null
Active VSG expression sites in Trypanosoma brucei are depleted of nucleosomes.
Stanne TM, Rudenko G
Eukaryotic Cell null