Key Documents
05-678
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H2A ubiquitinylée, clone E6C5
clone E6C5, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
H2AUb, Histone H2A (ubiquityl), H2A histone family, member R, histone 1, H2aa, histone H2A, histone cluster 1, H2aa, H2AK119Ub1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E6C5, monoclonal
Espèces réactives
amphibian, mouse, human, frog, rat, monkey
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
frog ... H2Ac1(594915)
human ... H2AC1(221613)
mouse ... H2Ac1(319163)
rat ... H2Ac1(24828)
Description générale
Les histones sont des protéines hautement conservées qui servent de support structural pour l'organisation de l'ADN nucléaire en chromatine. Les histones sont modifiées de manière post-traductionnelle par acétylation, phosphorylation, méthylation et ubiquitination ; ces modifications régulent la transcription, la réparation, la recombinaison et la réplication de l'ADN. L'ubiquitination cible généralement les substrats à dégrader, même s'il se trouve que les histones H2A et H2B sont stabilisées par conjugaison à une molécule d'ubiquitine. L'ubiquitination des histones est corrélée à la réparation et à la transcription de l'ADN, à la différenciation cellulaire, à la régulation du cycle cellulaire, à la spermatogenèse, au trafic des protéines, et à la réponse au stress. L'histone H2A est mono-ubiquitinylée au niveau du résidu Lys119 par le complexe PRC-1L (complexe répressif Polycomb de type 1), qui inclut Ring1, Ring2, Bmi1 et HPH2. L'H2A ubiquitinylée représente normalement environ 15 % de l'H2A mais cette valeur peut s'élever jusqu'à 50 % dans la chromatine active. L'histone H2A ubiquitinylée a également été associée à l'extinction transcriptionnelle de grandes régions de chromatine et liée à l'extinction du polycomb, ainsi la fonction de l'H2A ubiquitinylée demeure indéterminée.
Spécificité
Aucune réaction croisée avec le ver légionnaire.
Cet anticorps reconnaît de manière spécifique l'histone H2A mono-ubiquitinylée (Lys119), PM env. 25 kDa.
Les autres espèces n'ont pas été testées.
Immunogène
Parties résiduelles des sédiments nucléaires de cellules AMA (amnios épithélial humain).
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie :
Un laboratoire indépendant a rapporté que cet anticorps détecte l'histone H2A ubiquitinylée dans des cellules fixées soit avec 3 % de formaldéhyde/0,1 % de Triton X-100 ou avec du méthanol (Vassilev, A. 1995).
Immunoprécipitation de la chromatine :
Rapporté par un laboratoire indépendant (Wang, H. 2004).
L'utilisation de l'anticorps anti-histone H2A ubiquitinylée, clone E6C5 (anticorps monoclonal de souris) a fait l'objet de publications et a été validée en ChIP, en ICC et en WB pour détecter l'histone H2A ubiquitinylée, également appelée H2AUb, histone H2A (ubiquitinylée) ou histone H2A.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur l'H2A de cellules HeLa et 10T1/2 extraites en milieu acide.
Analyse par western blotting :
une dilution du 1/500e au 1/2 000e de ce lot a permis de détecter l'histone H2A ubiquitinylée sur des cellules HeLa et 10T1/2 extraites en milieu acide.
Description de la cible
25 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgM monoclonale de souris purifiée dans un tampon à base de PBS contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant l'ajout de glycérol à hauteur de 30 %. Liquide à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Pour une récupération maximale du produit, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HeLa extraites en milieu acide.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Genome-wide uH2A localization analysis highlights Bmi1-dependent deposition of the mark at repressed genes.
Kallin, EM; Cao, R; Jothi, R; Xia, K; Cui, K; Zhao, K; Zhang, Y
PLoS Genetics null
Yanlai Lai et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 518(2), 103-110 (2012-01-12)
Inactivation of the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor is associated with renal carcinoma, hemangioblastoma and pheochromocytoma. The VHL protein is a component of a ubiquitin ligase complex that ubiquitinates and degrades hypoxia inducible factor-α (HIF-α). Degradation of HIF-α by VHL
Wei-Ting Liao et al.
Carcinogenesis, 30(6), 1064-1072 (2009-04-21)
Bowen's disease (BD), a carcinoma in situ of the skin, has been identified as an early lesion in arsenic carcinogenesis. Patients with arsenic-induced Bowen's disease (As-BD) showed both cutaneous and systemic immune dysfunctions. We set out to evaluate the interactions
Qin Li et al.
Carcinogenesis, 30(7), 1243-1251 (2009-04-21)
In the present study, we examined the effects of CoCl(2) on multiple histone modifications at the global level. We found that in both human lung carcinoma A549 cells and human bronchial epithelial Beas-2B cells, exposure to CoCl(2) (>/=200 muM) for
Hideyuki Oguro et al.
The Journal of experimental medicine, 209(3), 445-454 (2012-02-22)
Polycomb-group (PcG) proteins form the multiprotein polycomb repressive complexes (PRC) 1 and 2, and function as transcriptional repressors through histone modifications. They maintain the proliferative capacity of hematopoietic stem and progenitor cells by repressing the transcription of tumor suppressor genes