Merck
Toutes les photos(9)
Key Documents
05-1000
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phosphosérine, clone 4A4 (IgG1 de souris)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A4, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer)
Description générale
Le rôle régulateur de la phosphorylation des protéines a été identifié au milieu des années 1950 par Fischer et Krebs, dans des études qui leur ont valu un prix Nobel en 1992. Il s'agit du principal mécanisme de régulation de divers processus cellulaires, notamment division cellulaire, synthèse protéique, régulation de la transcription et neurotransmission. La phosphorylation à l'état stable d'un substrat quelconque est régie par l'action contraire des kinases et des phosphatases. On estime aujourd'hui qu'un tiers de l'ensemble des protéines cellulaires eucaryotes sont phosphorylées et que la majorité des événements de phosphorylation se produisent au niveau des résidus de sérine et thréonine (>95 %).
Spécificité
Cet anticorps reconnaît les protéines à sérine phosphorylée de toutes les espèces.
Immunogène
Phosphosérine couplée à KLH.
Application
Domaine de recherche
Signalisation
Détectez la phosphosérine avec cet anticorps anti-phosphosérine, clone 4A4 (IgG1 de souris), dont l'utilisation a été validée en ELISA, cytométrie en flux, immunofluorescence, immunohistochimie sur coupes en paraffine et western blotting.
Immunofluorescence
Cytométrie en flux
Immunohistochimie (paraffine)
ELISA
Sous-domaine de recherche
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
Produit évalué en routine par analyse par western blotting sur des lysats de cellules de carcinome A431 humaines traitées à la calyculine A/l'acide okadaïque.
Analyse par western blotting :
une concentration de 0,5–2 µg/ml de ce lot a permis de détecter des protéines à sérine phosphorylée dans un lysat de cellules de carcinome A431 humaines traitées par insuline ou par calyculine A/acide okadaïque.
Description de la cible
Dépend du poids moléculaire de la protéine phosphorylée sur sérine à détecter.
Forme physique
Chromatographie sur protéine G-Sepharose
Format : Produit purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du PBS avec 0,1% d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Pour une récupération maximale, centrifuger le flacon d'origine avant de retirer le bouchon. Si le produit a été congelé et décongelé par erreur, le centrifuger à 13 000 × g pendant 10 minutes à une température comprise entre 2 °C et 8 °C.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiangfei Kong et al.
Journal of biochemistry, 146(3), 417-427 (2009-06-13)
CDK11(p58), a CDK11 family Ser/Thr kinase, is a G2/M specific protein and contributed to regulation of cell cycle, transcription and apoptotic signal transduction. Recently, CDK11(p58) has been reported to exert important functions in mitotic process, such as the regulation of
Increased NADPH oxidase-derived superoxide is involved in the neuronal cell death induced by hypoxia-ischemia in neonatal hippocampal slice cultures.
Lu, Q; Wainwright, MS; Harris, VA; Aggarwal, S; Hou, Y; Rau, T; Poulsen, DJ; Black, SM
Free radical biology & medicine null
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Daisuke Nanba et al.
Stem cell research & therapy, 4(5), 127-127 (2014-01-11)
The development of an appropriate procedure for lentiviral gene transduction into keratinocyte stem cells is crucial for stem cell biology and regenerative medicine for genetic disorders of the skin. However, there is little information available on the efficiency of lentiviral