Key Documents
P-172
Supelco
Propionaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Numéro MDL:
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 100 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Pf
152-155 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Clé InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable