LM1104
Avanti
17:0-14:1 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM1104-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for lipid quantification using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS) (related to lipidome analyses)
- in lipid extraction using MTBE protocol
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup