880124X
Avanti
DSPE-PEG(2000) Folate
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[folate(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt):methanol (9:1)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (880124X-10mg)
pkg of 1 × 1 mL (880124X-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880124X
Concentration
1 mg/mL (880124X-1mg)
10 mg/mL (880124X-10mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C