Key Documents
870730P
Avanti
18:1(n7) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand 870730P, powder
Synonyme(s) :
(11Z-octadecenoyl) Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H77N10O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1083.07
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (with stopper and crimp cap (870730P-5mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 870730P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Description générale
18:1(n7) Coenzyme A, also known as (11Z-octadecenoyl) coenzyme A, is a coenzyme A derivative of monounsaturated fatty acid vaccenic acid (18:1 n7).
Conditionnement
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (870730P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available