Key Documents
870322P
Avanti
C18:2 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Linoleoy L-carnitine-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H36D9NO4
Poids moléculaire :
432.68
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (870322P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870322P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable