Key Documents
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-O-sulfo-D-galactosyl(β) D-erythro-sphingosine-d7 (d18:1, ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H43D7N2O10S
Poids moléculaire :
565.77
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
ethanol solution
Conditionnement
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860735E-100UG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C