860491P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine-1-Phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand 860491P, powder
Synonyme(s) :
4-hydroxysphinganine-1-phosphate (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860491P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860491P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860491P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO6P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)18(21)16(19)15-25-26(22,23)24/h16-18,20-21H,2-15,19H2,1H3,(H2,22,23,24)/t16-,17+,18-/m0/s1
Clé InChI
AYGOSKULTISFCW-KSZLIROESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques