810141P
Avanti
18:0 NBD PE (NBD-DSPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
NBD-DSPE
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810141P-1mg)
pkg of 5 × 2 mg (810141P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement