Key Documents
700180P
Avanti
β-D-glucosyl cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
β-D-Glucopyranoside, (3β)-cholest-5-en-3-yl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H56O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.79
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 100 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700180P-100MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable