700041P
Avanti
cholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholesterol-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (700041P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (700041P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700041P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700041P-50mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Quantification of Endogenous Cholesterol in Human Serum on Paper Using Direct Analysis in Real Time Mass Spectrometry.: This study describes a novel technique using deuterium-labeled cholesterol for the quantification of endogenous cholesterol in human serum, offering advancements in metabolic profiling and diagnostics (Hsieh et al., 2017).
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable