Z743815
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT uLtra micro 20uL, size 20 μL, racked, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
HLT uLtra micro 20uL
racked
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3521-05
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
20 μL