Z562114
Platinum crucible
standard, capacity 50 mL
Synonyme(s) :
crucibles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
platinum
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Birmingham metals BC14
Capacité
50 mL
dish diam. × H
49 mm × 41 mm , Base 30 mm
Poids
39.0 g+/- 5%
Application
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caractéristiques et avantages
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.