Key Documents
Z561525
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 125 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Joint
joint ST/NS10/30
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-250 °C
Longueur
425 mm
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.