Z561428
Thermco® precision ground-glass joint thermometer
temperature -10-150 °C, immersion L 25 mm
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint ST/NS10/30
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-150 °C
Longueur
275 mm
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.