Z548952
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonyme(s) :
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.E.
223 mm
Capacité
5,000 mL