Z500127
Hose Barb Adapters
polypropylene insert, fits tubing, 1/4 in.
Synonyme(s) :
hose adapter, hose adapters, hose barbs
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene insert
Caractéristiques
fits tubing 1/4 in.
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2159-0001
Description générale
For use with Nalgene quick filling/venting closures.