Z402974
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 250 mL, glass, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
pear-shaped
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi 08754
Capacité
250 mL
Volume
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG