Z150657
Window for PerkinElmer® and Wilks holders
NaCl, Undrilled
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
NaCl
rectangular
Description
Polished
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
L × l × H
38.5 mm × 19.5 mm × 4 mm
Catégories apparentées
Informations légales
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.