Key Documents
W6497
D-Glucose-6,6-d2
API for Clinical Studies, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Dextrose-6,6-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D2H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable