Key Documents
W347507
Sigma-Aldrich
Trithioacétone
≥99%, FG
Synonyme(s) :
2,2,4,4,6,6-Hexaméthyl-s-trithiane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H18S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.43
Numéro FEMA:
3475
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2334
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.009
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
24 °C (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
Chaîne SMILES 
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
Clé InChI
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Goût détectable à 0,35-0,50 ppm
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : Rôti de bœuf.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)