W313726
2,6-Diméthoxyphénol
natural, ≥96%
Synonyme(s) :
Éther 1,3-diméthylique de pyrogallol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Pureté
≥96%
Point d'ébullition
261 °C (lit.)
Pf
50-57 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
bacon; balsamic; smoky
Chaîne SMILES
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
284.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
140 °C - closed cup