Key Documents
W302475
Sigma-Aldrich
Acetate de sodium
anhydrous, natural (US), ≥99%, FG
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.03
Numéro FEMA:
3024
Numéro Beilstein :
3595639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro E:
E 262(i)
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
anhydrous
natural (US)
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
pKa  
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable