W255611
γ-Hexalactone
natural, 97%, FG
Synonyme(s) :
γ-Caprolactone, γ-Ethyl-γ-butyrolactone
About This Item
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
219 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
creamy; herbaceous; sweet
Chaîne SMILES
CCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-5-3-4-6(7)8-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup