W208213
Isoamyl propionate
natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
Isoamyl propionate, Amyl propionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; banana; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES
CCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(9)10-6-5-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XAOGXQMKWQFZEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup