T64602
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
98%
Synonyme(s) :
2-Acetylphloroglucinol, THAP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
219-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Clé InChI
GDSIBPPJKSBCMF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable