Key Documents
SM601001010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Formule linéaire :
Al
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 10 pieces
Taille
10 mm × 10 mm
Épaisseur
100 μm
Dimension de pores
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable