Key Documents
S401560
1-(3,4-DICHLOROBENZYL)-3-(DIETHYLCARBAMOYL)-PYRIDINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.713
Numéro MDL:
Autres remarques