Key Documents
R587362
3-(METHYLSULFONYL)-1,3-BENZOTHIAZOL-2(3H)-ONE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H9NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.293
Numéro MDL:
Autres remarques