Key Documents
R449903
5(2-MEO-NAPHTHALEN-1-YL)2H-PYRAZOLE3CARBOXYLIC ACID (2-ETO-BENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.468
Numéro MDL:
Autres remarques