Key Documents
R416436
DODECYL-DIMETHYL-(2-PHENOXY-ETHYL)-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H40BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.474
Numéro MDL:
Autres remarques