Key Documents
R247049
4-ETHOXYCARBONYL-1-TRIMETHYLSILANYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18ClNO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.811
Numéro MDL:
Autres remarques