Key Documents
PH003213
(3S,3aS,6R,6aR)-6-hydroxyhexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl nitrate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H9NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.142
Numéro MDL:
Autres remarques