O504
Octacosane
99%
Synonyme(s) :
n-Octacosane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
13.6 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
powder
Point d'ébullition
278 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
57-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Clé InChI
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
440.6 °F
Point d'éclair (°C)
227 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane