M78801
N-Methylpyrrole
99%
Synonyme(s) :
1-Methyl-1H-pyrrole, N-Methylpyrrole
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.8 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 20.2 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
6 %
Point d'ébullition
112-113 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1cccc1
InChI
1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.