Key Documents
M10808
Sigma-Aldrich
2-Methoxybenzyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
o-Anisyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro Beilstein :
2043673
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
248-250 °C (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Clé InChI
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves