Key Documents
L497762
1-(2-BROMO-1-(CHLOROMETHYL)-1-METHYLETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12Br2ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.464
Numéro MDL:
Autres remarques