Merck
Toutes les photos(7)
Key Documents
I202
Sigma-Aldrich
Imidazole
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Numéro Beilstein :
103853
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
39161001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystalline
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
L'imidazole est une molécule biocompatible qui est utilisée comme "squelette" en biomimétique. C'est un bioréactif capable de former des liaisons hydrogène avec les médicaments et les protéines. Il peut également être utilisé comme additif dans la fabrication d'un électrolyte pour pile à combustible.
Excellent pour les tampons compris dans la plage de pH 6,2-7,8
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Imidazole and 1-methyl imidazole in phosphoric acid doped polybenzimidazole, electrolyte for fuel cells
Schechter A and Savinell RF
Solid State Ionics, 147(1-2), 181-187 (2002)
Imidazole-and imidazolium-containing polymers for biology and material science applications
Anderson EB and Long TE
Polymer, 51(12), 2447-2454 (2010)
Three-Dimensional Covalent Co-Assembly between Inorganic Supertetrahedral Clusters and Imidazolates.
Wu T, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(11), 2536-2539 (2011)
Cobalt imidazolate framework as precursor for oxygen reduction reaction electrocatalysts.
Ma S, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(7), 2063-2067 (2011)
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Articles
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.