H4271
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥95% (titration)
Synonyme(s) :
Ethanol diglycine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (titration)
Pf
178 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable