Key Documents
GF80790240
Iron/nickel
rod, Fe54%/Ni46%, 8.2 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
FK267920
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 807-902-40
Longueur
1000 mm
Diamètre
8.2 mm