GF63256743
Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 50 micron
Synonyme(s) :
CO006012
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 632-567-43
Résistivité
6.24 μΩ-cm, 20°C
Poids
500 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Point d'ébullition
2900 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable